Dichlorure de 4-hydroxy-m-phénylenediammonium ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Hydroxy-1,3-Phenylenediammonium Dichloride, 2,4-Diaminophenol Dihydrochloride, Amidol
D0080-25G D0080-500G
TCIAD0080-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAD0080-25G TCIAD0080-500G
Dichlorure de 4-hydroxy-m-phénylenediammonium ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
Dichlorure de 4-hydroxy-m-phénylenediammonium
Formule: C₆H₁₀Cl₂N₂O
Point de fusion: 205°C
Numéro MDL: MFCD00012979
Numéro CAS: 137-09-7
EINECS: 205-279-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02983
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f37baabacaa8312642a4ebad23c7200b8fad9ebc&vid=f37baabacaa8312642a4ebad23c7200b8fad9ebc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 % (calcd.on dried substance)
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 5.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité