(R)-(-)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic acid, Procysteine
T1223-1G T1223-5G
TCIAT1223-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAT1223-1G TCIAT1223-5G
(R)-(-)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
(R)-(-)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic acid
Formule: C₄H₅NO₃S
MW: 147,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066092
Numéro CAS: 19771-63-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=601f660f9a05c22701d532f82cdfca331a7d36a2&vid=601f660f9a05c22701d532f82cdfca331a7d36a2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -61.0 to -66.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité