Malonate de potassium et d'éthyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
M0975-25G M0975-250G
TCIAM0975-25GEA 33 EUR InStock
TCIAM0975-25G TCIAM0975-250G
Malonate de potassium et d'éthyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Malonate de potassium et d'éthyle
Formule: C₅H₇KO₄
MW: 170,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035603
Numéro CAS: 6148-64-7
EINECS: 228-156-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6485bc064da43ec100c7a38b2fd8408a383489f7&vid=6485bc064da43ec100c7a38b2fd8408a383489f7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) 98.0 to 102.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité