Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone

Synonyms: (S)-4-Phenyloxazolidin-2-one

024793-100G 024793-25G
FLUO024793-100GEA 0 EUR InStock
FLUO024793-100G FLUO024793-25G
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone


Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043396
Numéro CAS: 99395-88-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité