3-Oxetanone 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Oxetan-3-one
H57870.03 H57870.06
H57870.03EA 235 EUR InStock
H57870.03 H57870.06
3-Oxetanone 95%
3-Oxetanone
Formule: C₃H₄O₂
MW: 72,06 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C
Densité: 1.124
Point d'éclair: 26 °C (79 °F)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09263255
Numéro CAS: 6704-31-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité