Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4-Xylylacétonitrile

Synonyms: 2-(3,4-Dimethylphenyl)acetonitrile

135506-10G 135506-50G
FLUO135506-10GEA 0 EUR InStock
FLUO135506-10G FLUO135506-50G
3,4-Xylylacétonitrile
3,4-Xylylacétonitrile


Formule: C₁₀H₁₁N
MW: 145,200 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019829
Numéro CAS: 3020-06-2
EINECS: 221-168-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité