Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile

Synonyms: 3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile, 2-(3-Chloro-5-fluorophenyl)acetonitrile, 3-Chloro-5-fluorobenzyl cyanide

035775-1G 035775-5G
FLUO035775-1GEA 0 EUR InStock
FLUO035775-1G FLUO035775-5G
3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile
3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile


Formule: C₈H₅ClFN
MW: 169,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038259
Numéro CAS: 493038-93-0
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité