Dipropyleneglycol monomethyl ether (mixture of isomers) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dipropylene glycol monomethyl ether, 1-((1-Methoxypropan-2-yl)oxy)propan-2-ol
D1053-25G D1053-500G
TCIAD1053-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD1053-25G TCIAD1053-500G
Dipropyleneglycol monomethyl ether (mixture of isomers) ≥98.0% (par GC)
Dipropyleneglycol monomethyl ether (mixture of isomers)
Formule: C₇H₁₆O₃
MW: 148,2001 g/mol
Point d'ébullition: 188°C
Point de fusion: -80°C
Point d'éclair: 77°C
Numéro MDL: MFCD00059604
Numéro CAS: 34590-94-8
EINECS: 252-104-2
Merck Index: 14,03344
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f903db8ad2670c203820d1bff6a2bf10b568540&vid=8f903db8ad2670c203820d1bff6a2bf10b568540&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité