Ferbame ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
D1267-25G D1267-500G
TCIAD1267-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD1267-25G TCIAD1267-500G
Ferbame ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Ferbame
Formule: C₉H₁₈FeN₃S₆
Numéro MDL: MFCD00067269
Numéro CAS: 14484-64-1
EINECS: 238-484-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,04013
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4665205e495d535816276c2f0848c899abcdf7c7&vid=4665205e495d535816276c2f0848c899abcdf7c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité