3,6-Dioxaoctamethylenediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Bis-NH2-PEG2, 2,2'-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine), 1,8-Diamino-3,6-dioxaoctane, 1,2-Bis(2-aminoethoxy)ethane
B1431-25G B1431-500G B1431-100G
TCIAB1431-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAB1431-25G TCIAB1431-500G TCIAB1431-100G
3,6-Dioxaoctamethylenediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,6-Dioxaoctamethylenediamine
Formule: C₆H₁₆N₂O₂
MW: 148,20 g/mol
Point d'ébullition: 123°C
Point d'éclair: 121°C
Numéro MDL: MFCD00040474
Numéro CAS: 929-59-9
EINECS: 213-203-6
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1bd20f5a67f7c4dcf747154ea6c57083eb7dc62&vid=f1bd20f5a67f7c4dcf747154ea6c57083eb7dc62&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité