Méthacrylate de 2-diméthylaminoéthyle ≥98.5% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: DMA, N,N-Dimethylaminoethyl methacrylate
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0082-25ML M0082-500ML M0082-100ML
TCIAM0082-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAM0082-25ML TCIAM0082-500ML TCIAM0082-100ML
Méthacrylate de 2-diméthylaminoéthyle ≥98.5% (par GC) stabilisé
Méthacrylate de 2-diméthylaminoéthyle
Formule: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Point d'ébullition: 70°C
Point de fusion: -30°C
Point d'éclair: 68°C
Numéro MDL: MFCD00008589
Numéro CAS: 2867-47-2
EINECS: 220-688-8
ONU: 2522
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c3c3aaf3adb46af403c009a3a246a33f4c7e2b1&vid=6c3c3aaf3adb46af403c009a3a246a33f4c7e2b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité