Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde


033789-1G 033789-5G
FLUO033789-1GEA 0 EUR InStock
FLUO033789-1G FLUO033789-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde


Formule: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD03788528
Numéro CAS: 146539-83-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité