(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
Fournisseur: TCI
Synonyms: Hydroxypropyl Betadex, Hydroxypropyl-β-cyclodextrin, (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin, HP-β-CD
H0979-25G H0979-100G
TCIAH0979-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAH0979-25G TCIAH0979-100G
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine
Formule: C₆₃H₁₁₂O₄₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074978
Numéro CAS: 128446-35-5
EINECS: 420-920-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42bcb7949075f595c5946d961028d276b97d5d4d&vid=42bcb7949075f595c5946d961028d276b97d5d4d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Specific rotation [a]20/D +120 to +135 deg (C=1, H2O)
Drying loss max. 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité