Hygromycine B
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14260000EA 317 EUR InStock
EHERC14260000
Hygromycine B
Hygromycine B
Formule: C₂₀H₃₇N₃O₁₃
MW: 527,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD06795479
Numéro CAS: 31282-04-9
ONU: 3462
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité