Hexadécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium ≥98.0% (sur base azote total) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Attention
H1283-25G H1283-5G
TCIAH1283-25GEA 141 EUR InStock
TCIAH1283-25G TCIAH1283-5G
Hexadécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium ≥98.0% (sur base azote total) pour recherche biochimique
Hexadécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Formule: C₂₁H₄₅NO₃S
MW: 391,6500 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036911
Numéro CAS: 2281-11-0
EINECS: 218-918-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e95b2d8447659b3709f61fe5e5c1022342c9a886&vid=56ddec18cd059e136d1df0fce2515e11a39b873c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Suitability for protein-analysis to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité