Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DIPSO

Synonyms: 3-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-hydroxypropane-1-sulphonic acid, DIPSO, 3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropanesulphonic acid

045150-100G 045150-25G
FLUO045150-100GEA 0 EUR InStock
FLUO045150-100G FLUO045150-25G
DIPSO
DIPSO


Formule: C₇H₁₇NO₆S
MW: 261,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038353
Numéro CAS: 68399-80-4
EINECS: 269-992-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité