DIPSO ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB1494-25GEA 80.3 EUR InStock
TCIAB1494-25G
DIPSO ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
DIPSO
Formule: C₇H₁₇NO₆S
MW: 261,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038353
Numéro CAS: 68399-80-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/78/28933278.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Absorbance max. 0.15 (0.5mol/L、H2O、260nm)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité