Acide glutarique ∼50% ∼4.3 mol/L dans l'eau
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAG0245-500GEA 84.7 EUR InStock
TCIAG0245-500G
Acide glutarique ∼50% ∼4.3 mol/L dans l'eau
Acide glutarique
Formule: C₅H₈O₄
MW: 132,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004410
Numéro CAS: 110-94-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/79/28969879.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 50.0% to 55.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité