Hexadécyléthyldiméthylammonium bromure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethylhexadecyldimethylammonium Bromide, Hexadecylethyldimethylammonium bromide, Ethyl(1-hexadecyl)dimethylammonium bromide, Ethylhexadecyldimethylammonium bromide, Dimethylethylhexadecylammonium bromide
D0721-25G D0721-500G
TCIAD0721-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0721-25G TCIAD0721-500G
Hexadécyléthyldiméthylammonium bromure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Hexadécyléthyldiméthylammonium bromure
Formule: C₂₀H₄₄BrN
MW: 378,4741 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011774
Numéro CAS: 124-03-8
EINECS: 204-672-8
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02029
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4301330f948a42a0de576b934e1747da8952f65&vid=b4301330f948a42a0de576b934e1747da8952f65&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité