Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine


032489-1G 032489-5G
FLUO032489-1GEA 0 EUR InStock
FLUO032489-1G FLUO032489-5G
3-Bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine
3-Bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine


Formule: C₆H₃BrF₃N
MW: 226,00 g/mol
Numéro MDL: MFCD04972700
Numéro CAS: 436799-33-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité