2-Désoxy-2-fluoro-D-glucose ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD3023-100MGEA 409 EUR InStock
TCIAD3023-100MG
2-Désoxy-2-fluoro-D-glucose ≥98.0% (par GC)
2-Désoxy-2-fluoro-D-glucose
Formule: C₆H₁₁FO₅
MW: 182,15 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077527
Numéro CAS: 29702-43-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/43/28980143.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +60.0 to +65.0 deg (C=1,dil ammonia water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité