MOPSO ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAH0671-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAH0671-25G
MOPSO ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
MOPSO
Formule: C₇H₁₅NO₅S
MW: 225,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009629
Numéro CAS: 68399-77-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/89/28970689.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Absorbance max. 0.15 (1mol/L、H2O、260nm)
Solubility in Water almost transparency
Heavy metals (as Pb) max. 5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité