Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

MOPSO, sel de sodium (Acide 3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulfonique, sel de sodium)

Synonyms: Sodium 2-hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulphonate

045156-100G 045156-25G
FLUO045156-100GEA 0 EUR InStock
FLUO045156-100G FLUO045156-25G
MOPSO, sel de sodium (Acide 3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulfonique, sel de sodium)
MOPSO, sel de sodium (Acide 3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulfonique, sel de sodium)


Formule: C₇H₁₄NNaO₅S
MW: 247,2445 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070007
Numéro CAS: 79803-73-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité