Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Noir amido 10B ≥95.0% (par HPLC) pour l'électrophorèse

Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 4-Amino-5-hydroxy-3-(4-nitrophénylazo)-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de sodium

TCIAA2097-5GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA2097-5G
Noir amido 10B ≥95.0% (par HPLC) pour l'électrophorèse
4-Amino-5-hydroxy-3-(4-nitrophénylazo)-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de sodium


Formule: C₂₂H₁₄N₆Na₂O₉S₂
MW: 616,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004017
Numéro CAS: 1064-48-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/53/28930253.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Lambda max. 616.0 to 620.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 700 (H2O, 616.0 to 620.0 nm)
Functionality test to pass test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité