Bromure de prop-2-ynyltriphénylphosphonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP1438-25GEA 139 EUR InStock
TCIAP1438-25G TCIAP1438-5G
Bromure de prop-2-ynyltriphénylphosphonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bromure de prop-2-ynyltriphénylphosphonium
Formule: C₂₁H₁₈BrP
MW: 381,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011811
Numéro CAS: 2091-46-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/92/28992092.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité