Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthyle 4-méthoxyacétylacétate

Synonyms: 4-Methoxyacetoacetic acid methyll ester, Methyl 4-methoxy-3-oxobutanoate

033038-100G 033038-25G
FLUO033038-100GEA 0 EUR InStock
FLUO033038-100G FLUO033038-25G
Méthyle 4-méthoxyacétylacétate
Méthyle 4-méthoxyacétylacétate


Formule: C₆H₁₀O₄
MW: 146,1412 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010183
Numéro CAS: 41051-15-4
EINECS: 255-188-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité