3,4-Dichlorotoluène-α-thiol
013511-1G 013511-5G
FLUO013511-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013511-1G FLUO013511-5G
3,4-Dichlorotoluène-α-thiol
3,4-Dichlorotoluène-α-thiol
Formule: C₇H₆Cl₂S
MW: 193,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039651
Numéro CAS: 36480-40-7
EINECS: 253-054-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité