Acétate de 2-chloro-2-oxoéthyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Acetoxyacetylchloride, 2-Chloro-2-oxoethyl acetate
370070050 370070250
ACRO370070050EA 39.2 EUR InStock
ACRO370070050 ACRO370070250
Acétate de 2-chloro-2-oxoéthyle 97%
Acétate de 2-chloro-2-oxoéthyle
Formule: C₄H₅ClO₃
MW: 136,53 g/mol
Point d'ébullition: 64…68 °C (25 mmHg)
Point d'éclair: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011535
Numéro CAS: 13831-31-7
EINECS: 237-542-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4255 to 1.4275 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité