Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Allylboronic acid pinacol ester

Synonyms: 2-Allyl-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolane

016097-1G 016097-5G
FLUO016097-1GEA 0 EUR InStock
FLUO016097-1G FLUO016097-5G
Allylboronic acid pinacol ester
Allylboronic acid pinacol ester


Formule: C₉H₁₇BO₂
MW: 168,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013347
Numéro CAS: 72824-04-5
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité