Allylboronic acid pinacol ester ≥96.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Allyl-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolane
Stabilization: Stabilised with phenothiazine
A2157-1G A2157-5G
TCIAA2157-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAA2157-1G TCIAA2157-5G
Allylboronic acid pinacol ester ≥96.0% (par GC) stabilisé
Allylboronic acid pinacol ester
Formule: C₉H₁₇BO₂
MW: 168,05 g/mol
Point d'ébullition: 35°C
Point d'éclair: 46°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00013347
Numéro CAS: 72824-04-5
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f80e85317681f5448b796ca32f5e3acf23a2e83a&vid=f80e85317681f5448b796ca32f5e3acf23a2e83a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité