2-(2-Bromoethoxy)tetrahydropyran ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI EUROPE
Stabilization: stabilisé avec carbonate de potassium
TCIAB2850-25GEA 245 EUR InStock
TCIAB2850-25G TCIAB2850-5G
2-(2-Bromoethoxy)tetrahydropyran ≥95.0% (par GC) stabilisé
2-(2-Bromoethoxy)tetrahydropyran
Formule: C₇H₁₃BrO₂
MW: 209,0809 g/mol
Point d'ébullition: 75°C
Point d'éclair: 87°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01321310
Numéro CAS: 17739-45-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/47/28934347.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité