(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1897-25G C1897-5G
TCIAC1897-25GEA 231 EUR InStock
TCIAC1897-25G TCIAC1897-5G
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol ≥98.0% (par GC)
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Formule: C₆H₆ClNO
Numéro MDL: MFCD01075226
Numéro CAS: 21543-49-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=397c0fc79fd296bd5061535df9331bf8969a3191&vid=397c0fc79fd296bd5061535df9331bf8969a3191&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité