2-Bromo-1,3,2-benzodioxaborole ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
B2132-25G B2132-5G
TCIAB2132-25GEA 324 EUR InStock
TCIAB2132-25G TCIAB2132-5G
2-Bromo-1,3,2-benzodioxaborole ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
2-Bromo-1,3,2-benzodioxaborole
Formule: C₆H₄BBrO₂
Point d'ébullition: 76°C
Point de fusion: 52°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013341
Numéro CAS: 51901-85-0
ONU: 2925
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f003dc7aaca1006a56c9116355cdf04b9e62db5&vid=4f003dc7aaca1006a56c9116355cdf04b9e62db5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark purple powder to lump
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité