4-(Thiazole-2-ylazo)résorcinol ≥99.0% (par analyse titrimétrique) indicateur de métaux, pour spectrophotométrie
Fournisseur: TCI
Attention
A5002-1G A5002-5G
TCIAA5002-1GEA 44 EUR InStock
TCIAA5002-1G TCIAA5002-5G
4-(Thiazole-2-ylazo)résorcinol ≥99.0% (par analyse titrimétrique) indicateur de métaux, pour spectrophotométrie
4-(Thiazole-2-ylazo)résorcinol
Formule: C₉H₇N₃O₂S
Numéro MDL: MFCD00005322
Numéro CAS: 2246-46-0
EINECS: 218-836-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49c6fae784a1d49e189cd494d643df7e8e5c4dd3&vid=e2cd0682cd571cd973c82cbede4ed9c0102e8874&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in hot EtOH (50vol%) almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité