8-Octanelactame ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAO0162-10GEA 129 EUR InStock
TCIAO0162-10G
8-Octanelactame ≥98.0% (par GC)
8-Octanelactame
Formule: C₈H₁₅NO
MW: 141,21 g/mol
Point d'ébullition: 151°C
Numéro MDL: MFCD00003273
Numéro CAS: 935-30-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/54/28990454.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité