N-Hydroxyacetimidate d'éthyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A1339-25G A1339-5G
TCIAA1339-25GEA 113 EUR InStock
TCIAA1339-25G TCIAA1339-5G
N-Hydroxyacetimidate d'éthyle ≥95.0% (par GC)
N-Hydroxyacetimidate d'éthyle
Formule: C₄H₉NO₂
Point d'ébullition: 60°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002114
Numéro CAS: 10576-12-2
EINECS: 234-165-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fed10e22832a328042dc4300e26fb91945fdc5de&vid=fed10e22832a328042dc4300e26fb91945fdc5de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité