Sulfate de p-phénylènediamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAP0175-500GEA 66 EUR InStock
TCIAP0175-500G TCIAP0175-25G
Sulfate de p-phénylènediamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sulfate de p-phénylènediamine
Formule: C₆H₁₀N₂O₄S
MW: 206,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035510
Numéro CAS: 16245-77-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/09/10/28990910.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité