2-Biphenylyl isocyanate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
I0503-25G I0503-5G
TCIAI0503-25GEA 378 EUR InStock
TCIAI0503-25G TCIAI0503-5G
2-Biphenylyl isocyanate ≥98.0% (par GC)
2-Biphenylyl isocyanate
Formule: C₁₃H₉NO
MW: 195,2167 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Numéro MDL: MFCD00037087
Numéro CAS: 17337-13-2
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da52ae2d319304bafdc6ca6a0a086fab1201519c&vid=da52ae2d319304bafdc6ca6a0a086fab1201519c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité