Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Acetylthiophene-2-boronic acid

Synonyms: (2-Acetylthien-5-yl)boronic acid,(5-Acetylthien-2-yl)boronic acid,5-Acetyl-2-thiopheneboronic acid,5-Acetylthiophen-2-ylboronic acid, 5-Acetyl-2-thienylboronic acid, 5-Acetylthiophene-2-boronic acid, 5-Acetyl-2-thiopheneboronic acid

045252-1G 045252-5G
FLUO045252-1GEA 0 EUR InStock
FLUO045252-1G FLUO045252-5G
5-Acetylthiophene-2-boronic acid
5-Acetylthiophene-2-boronic acid


Formule: C₆H₇BO₃S
MW: 170,00 g/mol
Numéro MDL: MFCD01075681
Numéro CAS: 206551-43-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité