4'-Aminobenzo-15-crown-5 (4'-aminobenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane) ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA1404-1GEA 179 EUR InStock
TCIAA1404-1G
4'-Aminobenzo-15-crown-5 (4'-aminobenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane) ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4'-Aminobenzo-15-crown-5 (4'-aminobenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Formule: C₁₄H₂₁NO₅
MW: 283,3202 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068686
Numéro CAS: 60835-71-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/51/28929351.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité