2-(Hydroxymethyl)-18-crown-6 ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH0990-200MGEA 101 EUR InStock
TCIAH0990-200MG TCIAH0990-1G
2-(Hydroxymethyl)-18-crown-6 ≥93.0% (par GC)
2-(Hydroxymethyl)-18-crown-6
Formule: C₁₃H₂₆O₇
MW: 294,35 g/mol
Point d'ébullition: 208°C
Numéro MDL: MFCD00188046
Numéro CAS: 70069-04-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/10/15/28971015.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité