(2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
005660-2.5G 005660-1G
FLUO005660-2.5GEA 0 EUR InStock
FLUO005660-2.5G FLUO005660-1G
(2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
(2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
Formule: C₉H₈ClFO₂
MW: 202,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631365
Numéro CAS: 261762-92-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité