Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (4-fluoro-2-méthylphényl)acétique

Synonyms: 2-(4-Fluoro-2-methylphenyl)acetic acid

032760-1G 032760-5G
FLUO032760-1GEA 0 EUR InStock
FLUO032760-1G FLUO032760-5G
Acide (4-fluoro-2-méthylphényl)acétique
Acide (4-fluoro-2-méthylphényl)acétique


Formule: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00049318
Numéro CAS: 407640-40-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité