4,5,7-Trichloro-2-(trifluorométhyl)quinoleine
007452-1G 007452-5G
FLUO007452-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007452-1G FLUO007452-5G
4,5,7-Trichloro-2-(trifluorométhyl)quinoleine
4,5,7-Trichloro-2-(trifluorométhyl)quinoleine
Formule: C₁₀H₃Cl₃F₃N
Numéro MDL: MFCD00153279
Numéro CAS: 175203-41-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité