3,4-Dioxonaphtalène-1-sulfonate de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Folin's reagent, Sodium 3,4-dioxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulphonate
N0043-1G N0043-25G
TCIAN0043-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAN0043-1G TCIAN0043-25G
3,4-Dioxonaphtalène-1-sulfonate de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3,4-Dioxonaphtalène-1-sulfonate de sodium
Formule: C₁₀H₅NaO₅S
MW: 260,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001700
Numéro CAS: 521-24-4
EINECS: 208-308-9
Merck Index: 14,08646
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7659c69281bea93dad840b96213013d2b08b8cd&vid=b7659c69281bea93dad840b96213013d2b08b8cd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité