Zirconium 1,000 mg/l en solution dans l'acide chlorhydrique 5% + HF traces (max 1%) étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: ACTIVE MOTIF
C070.5C05FP.L1 C070.5C05FPL25 C070.5C05FP.L5
ACSDC070.5C05FP.L1EA 70.5 EUR InStock
ACSDC070.5C05FP.L1 ACSDC070.5C05FPL25 ACSDC070.5C05FP.L5
Zirconium 1,000 mg/l en solution dans l'acide chlorhydrique 5% + HF traces (max 1%) étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de zirconium
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité