HPLC columns, NUCLEOSIL® SA
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
720028.46 720097.40 720097.46 720182.46 721024.30 720709.46
MANA720028.46EA 452 EUR InStock
MANA720028.46 MANA720097.40 554-5803 MANA720182.46 554-5808 MANA720709.46
HPLC columns, NUCLEOSIL® SA
Colonnes pour chromatographie
NUCLEOSIL® SA is a sulfonic acid modified silica phase (SCX) for HPLC.
  • Robust spherical silica gel
  • Cationic phase for ion exchange chromatography
  • Separation mechanism based on strong ion exchange interactions
EC guard columns are used for analytical EC columns with the Column Protection System guard column holder (554-5851).
Capacity: ~1 meq/g
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité