HPLC columns, NUCLEOSIL® C2
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
720089.46 721030.30
MANA720089.46EA 475 EUR InStock
MANA720089.46 MANA721030.30
HPLC columns, NUCLEOSIL® C2
Colonnes pour chromatographie
NUCLEOSIL® C2 is a dimethyl modified silica phase for HPLC.
  • Robust spherical silica gel
  • Weakly hydrophobic, strongly polar, non-endcapped phase for RP and ion-pairing chromatography
  • Separation mechanism based on very weakly hydrophobic (van der Waals) and noticeable residual silanol interactions
EC guard columns are used for analytical EC columns with the Column Protection System guard column holder (554-5851).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité