HPLC columns, Hypersil®
Fournisseur: Agilent
7982618-564 7982618-584 79826BD-354 79826BD-584 79916KT-110 79916KT-111 79916KT-113 79916KT-120 79916KT-121 79916KT-123 7992618-362 7992618-363 7992618-504 7992618-562 7992618-582 7992618-585 7992618-595 79926B8-564 79926B8-584 79926BD-344 79926BD-362 79926BD-363 79926BD-504 79926BD-562 79926BD-582 79926BD-585 79926BD-595 79926KT-100 79926OB-354 79926OB-564 79926OB-584 79926OD-354 79926OD-564 79926OD-584
HEWL7982618-564EA 0 EUR InStock
HEWL7982618-564 HEWL7982618-584 HEWL79826BD-354 HEWL79826BD-584 HEWL79916KT-110 HEWL79916KT-111 HEWL79916KT-113 HEWL79916KT-120 HEWL79916KT-121 HEWL79916KT-123 HEWL7992618-362 HEWL7992618-363 HEWL7992618-504 HEWL7992618-562 HEWL7992618-582 HEWL7992618-585 HEWL7992618-595 HEWL79926B8-564 HEWL79926B8-584 HEWL79926BD-344 HEWL79926BD-362 HEWL79926BD-363 HEWL79926BD-504 HEWL79926BD-562 HEWL79926BD-582 HEWL79926BD-585 HEWL79926BD-595 HEWL79926KT-100 HEWL79926OB-354 HEWL79926OB-564 HEWL79926OB-584 HEWL79926OD-354 HEWL79926OD-564 HEWL79926OD-584
HPLC columns, Hypersil®
Colonnes pour chromatographie
The Hypersil BDS is both base deactivated and encapped to improve peak shapes of basic solutes by minimising interaction with unreacted silanols. Hypersil ODS adds a monolayer of octadecyl silane (C18) to the hypersil silica support.
  • Columns are endcapped to reduce silanol interaction
  • For less retension with similiar selectivity, hypersil MOS columns provide a monolayer of dimethyloctylsilane (C8 alkyl chain)
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité