Gants pour salles propres, nitrile, stériles, TouchNTuff® 93-700
Fournisseur: ANSELL HEALTH CARE
93-700/6.5-7 93-700/7.5-8 93-700/8.5-9 93-700/9.5-10
112-2790EA 629 EUR InStock
112-2790 112-2791 112-2792 112-2793
Gants pour salles propres, nitrile, stériles, TouchNTuff® 93-700
Gants
Ces gants en nitrile offrent une grande résistance aux produits chimiques, et une résistance à la perforation trois fois supérieure à celle des gants en latex classiques.
  • Sterile, powder-free, textured fingertips
  • Beaded cuffs for easier donning
  • Unique formulation provides a high level of comfort and increased protection in the forearm (longer cuff)
  • Free of natural rubber latex proteins: Gloves may be worn by latex-sensitive (Type I) wearers
  • Gloves are post-cleaned, single pair packed and sterilised to deliver the optimum solution for critical environment applications
Par ailleurs, ils sont suffisamment fins pour permettre un travail de précision, mais solides pour résister aux déchirures et au contact avec des produits chimiques. Ils permettent des applications dans des environnements critiques (ISO classe 5 ou supérieure) nécessitant la stérilité des produits.
Length: 300 mm
Thickness: 0,135 ±0,015 mm (palm, single wall)
Colour: Green
EN 421, EN 374-2, Cat. III; AQL 1.5
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL 1,5
Food contact approved.
Conditionnement: One pair per poly wallet, sealed in a poly envelope; 10 pairs per sealed polybag; 5 sealed polybags per master bag; 4 master bags per case liner; 200 pairs per carton. All packaging is printed with cleanroom compatible, IPA resistant ink. The polybags have an easy-tear opening. The gloves are triple bagged for superior contamination control.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité